Learn More
Spermidine trihydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10430491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10430491 5 g Bottiglia in vetro 5g
10300904 1 g Bottiglia in vetro 1g
10177463 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10430491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 334-50-9 | C7H22Cl3N3 | 254.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 334-50-9
Formula molecolare C7H22Cl3N3
Molecular Weight (g/mol) 254.62
Numero MDL MFCD00012918
InChI Key LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
IUPAC Name N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Spermidine trihydrochloride
Nota nome 99+%
Punto di fusione 248°C to 252°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)4NH(CH2)3NH2·3HCl
Quantità 5 g
Beilstein 04, II, 704
Indice di Merck 15, 8869
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 254.63
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spermidine trihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.