Learn More
Spermine, 97%
Codice prodotto. 10488480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10488480 5 g Bottiglia in vetro 5g
10795781 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10488480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132750050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-44-3
Formula molecolare C10H26N4
Molecular Weight (g/mol) 202.35
Numero MDL MFCD00008215
InChI Key PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC Name N,N'-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Spermine
Nota nome 97%
Punto di fusione 26.0°C to 30.0°C
Densità 0.9370g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
Quantità 5 g
Beilstein 04, II, 704
Indice di Merck 15, 8870
Gravità specifica 0.937
Peso formulazione 202.34
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spermine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.