Learn More
Spermine Tetrahydrochloride, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11450525 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11450525
Marca: MP Biomedicals 0210047410
  • Used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers
  • Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors and red blood cells of chicken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Spermine Tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Punto di fusione 312°C to 314°C (literature)
Colore White
Formula molecolare C10H30Cl4N4
Formula lineare C10H26N4 · 4HCl
Numero MDL MFCD00012914
Quantità 10 g
Sinonimo spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/mL - clear, colorless solution).
InChI Key XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC Name tetrahydrogen (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine tetrachloride
Molecular Weight (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Peso formulazione 348.2
Percent Purity ≥96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spermine Tetrahydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Spermine Tetrahydrochloride