Learn More
SPEX CertiPrep™ Accessories for Pipet Washer and Dryer
Codice prodotto. 11466068 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Pipet Washer Basin
Pipette Washer Pump, 115V
Pipette Washer Pump, 230V
Dimensione della confezione:
1 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11466068 Pipet Washer Basin 1 unità
15236116 Pipette Washer Pump, 115V 1 unità
13206359 Pipette Washer Pump, 230V 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11466068 Fornitore SPEX CertiPrep™ N. del fornitore PIPBASIN1
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for use with Pipet Washer and Dryer
Pump and Basin both constructed of durable polyethylene.
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifica
Da utilizzare con Pipet Washers
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 13 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For pipet washer and dryer
Product Type Pipet Washer Basin