Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Codice prodotto. 15296106 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15296106 250 g 250g
15286106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15296106 Fornitore SPEX CertiPrep™ N. del fornitore ODER250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
  • Non-toxic, environmentally safe purple beads trap odors, and convert them into harmless compounds that remain trapped in the beads
  • As odors get trapped, the beads start turning brown
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
Volume (sistema metrico) 250 g