Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
99.90€ - 383.00€
Specifica
Product Type | Grinding Vial |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Pulverizing Soft, Brittle Materials and for Mixing Liquids and Powders, Slurry Grinding |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8000 D and 8000 M Mixer/Mills |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15390502
|
Cole-Parmer™
3116PC |
Polycarbonate | 12.7 mm | 50.8 mm |
122.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15300512
|
Cole-Parmer™
6133 |
Polypropylene | 19.1 mm | 50.8 mm |
99.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15380522
|
Cole-Parmer™
6135 |
Polypropylene | 40 mm | 76 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15310512
|
Cole-Parmer™
6133PC |
Polycarbonate | 19.1 mm | 50.8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12568706
|
Cole-Parmer™
8002-SSP |
Polystyrene | 54 mm | 67 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ High-Energy Ball Mills.
- Order methacrylate balls to use with disposable plastic vials.
Specifica
Grinding Vial | |
Ideal for Pulverizing Soft, Brittle Materials and for Mixing Liquids and Powders, Slurry Grinding | |
8000 D and 8000 M Mixer/Mills |