Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets
Crush, grind, and mill various materials with these Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets.
27.90€ - 31.10€
Specifica
Product Type | Grinding Balls |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in., 0.25 in. |
Diametro (sistema metrico) | 1.27 cm, 0.63 cm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vial Kit of 8000 D and 8000 M Mixer or Mill |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15340532
|
Cole-Parmer™
8001B |
Hardened Steel |
27.90€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12538706
|
Cole-Parmer™
8007B |
Stainless Steel |
31.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Select from 10 different grinding ball materials to suit your application.
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Specifica
Grinding Balls | |
0.5 in., 0.25 in. | |
1.27 cm, 0.63 cm | |
Vial Kit of 8000 D and 8000 M Mixer or Mill |