Learn More
SPEX™ SamplePrep 8000 Series Mixer/Mill™ Accessories
For use with 8000D and 8000M Mixer/Mills
Marca:  SPEX™ SamplePrep 3116PC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 15390502
  • 121.00€ / pezzi 100
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
Element C
Yes
1.5
1, 0.37 in. Steel grinding ball
2mL
2mL
8000D and 8000M Mixer/Mills
1.27cm
Ideal for pulverizing soft, brittle materials and for mixing liquids and powders, slurry grinding
5.08cm
5.08cm
Polycarbonate
5mL
Vial
Videos