Learn More
Cole-Parmer™ Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
Marca: Cole-Parmer™ 2663
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
- Raffreddato nella stazione criogenica 2600, quindi utilizzato per omogeneizzatore criogenico ad alta resa
- Per mantenere i campioni alle temperature dell'azoto liquido durante l'omogeneizzazione di tessuti e la lisi cellulare
- Per preservare pesticidi, RNA e proteine per metodi di estrazione sensibili al calore
- Per migliorare le rese macinando i campioni a temperature sotto zero
- Resistente struttura in alluminio
2660
- Contiene sei fiale corte in policarbonato 2251-PC da 15 ml
- Ciascuna coppia contiene 12 fiale per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
- Contiene quindici fiale criogeniche in policarbonato 2252-PC-30 da 15 ml
- Ciascuna coppia contiene fino a 30 fiale criogeniche per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco a grande capacità per mantenere il bilanciamento
- Contiene ventiquattro fiale in policarbonato 2241-PC da 5 ml (come utilizzato nel set di fiale in policarbonato 2240-PC da 5 m)
- Ciascuna coppia contiene fino a 48 fiale per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
- Contiene ventiquattro fiale in polietilene 2241-PE da 5 ml (come utilizzato nel set di fiale in polietilene 2240-PE da 5 ml)
- Ciascuna coppia contiene fino a 48 fiale per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
- Contiene sei fiale criogeniche in policarbonato 2252-PC-48 da 50 ml o sei fiale criogeniche in polietilene 2252-PC-48 da 50 ml
- Ciascuna coppia contiene fino a 12 fiale criogeniche per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco a grande capacità per mantenere il bilanciamento
- Contiene 96 provette per microcentrifuga o PCR standard (0.6 ml)
- Ciascuna coppia contiene fino a 192 provette per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
- Contiene 48 provette per microcentrifuga o PCR standard (1.5 - 2.0 ml)
- Ciascuna coppia contiene 96 provette per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
- Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
Specifica
Blocco criogenico | |
Spex Geno/Grinder | |
Alluminio |
Ideal for High Throughput Cryogenic Grinding and to Preserve Pesticides, RNA, Proteins and Other Temperature Sensitive Samples | |
24, fiale in polietilene da 5 ml, ogni coppia contiene fino a 48 fiale |