Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups
Codice prodotto. 15360542 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Altezza (sistema metrico):
8 mm
9 mm
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Quantità unitSize
15360542 33 mm 8 mm 100 Pk. pezzi 100
15300552 38 mm 9 mm 100 Pk. pezzi 100
15310552 38 mm 9 mm 1000 Pk. pezzi 1000
15390542 31 mm 8 mm 1000 Pk. pezzi 1000
15380542 31 mm 8 mm 100 Pk. pezzi 100
15340542 30 mm 8 mm 100 Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15360542 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3615
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
These XRF Spec-Caps™ Cups aid in the production of pressed powder sample disks for XRF, OES, and other analytical techniques.
Aluminum cups aid in the production of pressed-powder sample discs for XRF.
  • Reinforces sample disks to resist chipping and breaking.
  • Makes sample disks easier to remove from the pellet die.
  • Minimizes contamination during sample handling.
  • Protects the bore of the pellet die from abrasive samples.
  • Shallow, thin-walled aluminum cups form the bottom and sides of the finished pellet to help reinforce XRF pellets.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Sample Cup
Descrizione Produces pellets 35 mm x 5 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.2 in.
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Materiale Aluminum
Quantità 100 Pk.