Learn More
Cole-Parmer™ Pellicola per finestre di coppette portacampioni monouso XRF X-Cell™
Codice prodotto. 12716658 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Kapton
Spessore:
0.33 mil
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Spessore Dimensione della confezione
12716658 Kapton 0.33 mil Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12716658 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3511
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro
Order Info
Disponibile in diversi materiali, tutti resistenti a un'ampia gamma di prodotti chimici. Tutti i formati sono compatibili con coppette portacampioni X-Cell.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Pellicola per finestre
Descrizione Window Film Roll
Dimensioni (L x P) 50 ft. x 2.87 in.
Da utilizzare con (applicazione) Sample Window Cover
Lunghezza (sistema imperiale) 50 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 m
Materiale Kapton
Larghezza (sistema imperiale) 2.87 in.
Quantità 1 rotolo
Temperature Range (Metric) Up to 300°C
Spessore 0.33 mil
Larghezza (sistema metrico) 7.28 cm