Learn More
SPFH2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18609221 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Conditionnement
18609221 0.02 mL 0.02mL
18693602 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609221 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2952420.02ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
SPFH2 Polyclonal antibody specifically detects SPFH2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigene SPFH2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene C8orf2SPFH domain-containing protein 2, Endoplasmic reticulum lipid raft-associated protein 2, ER lipid raft associated 2, Erlin-2, MGC87072, NET32, SPFH domain family, member 2, SPFH2chromosome 8 open reading frame 2, Stomatin-prohibitin-flotillin-HflC/K domain-containing protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-152 of human ERLIN2 (NP_001003790.1). KIEEGHIGVYYRGGALLTSTSGPGFHLMLPFITSYKSVQTTLQTDEVKNVPCGTSGGVMIYFDRIEVVNFLVPNAVYDIVKNYTADYDKALIFNKIHHELNQFCSVHTLQEVYIELFGLENDFSQESS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 11160
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.