Learn More
KGW Isotherm™ Spherical Dewar Flasks
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 260mm |
| Altezza interno (sistema metrico) | 110mm |
| Altezza (sistema metrico) | 450mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |