Learn More
KGW Isotherm™ Spherical Dewar Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Low evaporation rate
- Good tipping stability
- Fully silvered as standard
- Brushed aluminum cover
- Includes handle and loose lied lid
Specifica
Specifica
| Tipo di coperchio | Loose lied lid |
| Diametro (sistema metrico) interno bocca | 60 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione e trasporto di azoto liquido |
| Altezza interno (sistema metrico) | 350 |
| Altezza (sistema metrico) | 450mm |
| Include | Coperchio a tenuta non ermetica e maniglia |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Diametro (sistema metrico) interno | 250 mm |
| Materiale | Coperchio in alluminio |