Learn More
Sphingomyelin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494778
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16494778
Marca: Medchem Express HY113498
MedChemExpress Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Specifica
Materiale o nome chimico Sphingomyelin
CAS 85187-10-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 25 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES [Sphingomyelin]
Molecular Weight (g/mol) 732.08
Peso formulazione 732.08
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.