Learn More
Spiclomazine, TRC
Codice prodotto. 30417932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417932 500 mg 500mg
30411784 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS681760500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24527-27-3
Formula molecolare C22H24ClN3OS2
Molecular Weight (g/mol) 446.03
Sinonimo Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
IUPAC Name 8-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Spiclomazine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Peso formulazione 445.1049