Description
Standart NS29/32 Örümcekler de NS24/29 yuvarlak dirsekli olarak da mevcuttur.
Specifications
Specifications
| Materiale | Glass |
| Tipo | Spider with Distillation Sleeve |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary evaporators |
| Include | 6 distillation sleeves |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL (per tube) |