Learn More
Spike Sample Analysis Standard 1 (Water) For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15648265 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15648265 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15648265 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLSPIKE1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00€
    455.60€ / 125mL
    Risparmia 35.40€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Fe500μg/mL
Ba250μg/mL
Zn250μg/mL
Co100μg/mL
Cr100μg/mL
Cu100μg/mL
Mn100μg/mL
Ni100μg/mL
Sb100μg/mL
V100μg/mL
As50μg/mL
Pb50μg/mL
Ag25μg/mL
Be25μg/mL
Cd25μg/mL
Se25μg/mL
Tl25μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Spike Sample 1
Nota nome For Water
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Tecnica GC-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Sb    •100μg/mL
As    •50μg/mL
Ba    •250μg/mL
Be    •25μg/mL
Cd    •25μg/mL
Cr    •100μg/mL
Co    •100μg/mL
Cu    •100μg/mL
Fe    •500μg/mL
Pb    •50μg/mL
Mn    •100μg/mL
Ni    •100μg/mL
Se    •25μg/mL
Ag    •25μg/mL
Tl    •25μg/mL
V    •100μg/mL
Zn    •250μg/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spike Sample Standard 1 (water)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only