Learn More
New Pig™ Spill Kits
Codice prodotto. 12953615
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.1 L
15 L
79.49 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12953615 15 L Pezzo
12903625 79.49 L Pezzo
12302469 7.1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12953615 Fornitore New Pig™ N. del fornitore KIT213
Solo null disponibili
Specifica
Colore White
Capacità (sistema imperiale) 4 gal.
Capacità (sistema metrico) 15 L
Materiale Polyethylene, Polypropylene, Magnesium Aluminosilicate
Da utilizzare con (applicazione) Oils, Coolants, Solvents, Water--Universal
Include 3 in. dia. x 10 ft. L PIG™ Blue Absorbent Sock, 3 in. dia. x 48 in. L PIG™ Blue Absorbent Sock, (4) 15 in. W x 20 in. L PIG™ Absorbent Mat Pad, (6) 2 in. W x 6 in. L Tamperproof Seal Label, (2) 18 in. W x 30 in. H Polyethylene Disposal Bags, Bucket with Lid, 6.5 gallons, printed
Altezza (sistema imperiale) 19.45 in.
Diametro (sistema imperiale) 12.69 in.
Peso (sistema imperiale) 11 lb.