Learn More
Buerkle™ Spill Trough Laboratory Tray Set
Codice prodotto. 11931651 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Set of 4 Nested Trays
Set of 6 Nested Trays
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11931651 Set of 4 Nested Trays 1 set
11941651 Set of 6 Nested Trays Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11931651 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 42010095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.50€
    55.30€ / 1 sets
    Risparmia 33.20€
    37% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use the Buerkle™ Polypropylene Nesting Tray Set in the laboratory. This set of trays is not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers and is temperature resistant up to +60°C (briefly up to +80°C.)
Vassoi da laboratorio pratici e per qualsiasi utilizzo, impilabili se vuoti e di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione. Validi anche come recipienti per la raccolta delle fuoriuscite di sostanze aggressive e pericolose per l'ambiente, per operazioni in laboratorio come vassoio per etching, supporto per strumenti, vassoio per medicine, per sviluppo di fotografie, come vassoio di presentazione per campioni o vassoio di esposizione per alimenti.
  • Polipropilene, bianco
  • Realizzati mediante stampa a iniezione, non per imbutitura profonda
  • I vassoi possono essere impilati
  • Vassoio non adatto a lavastoviglie o cappe a temperatura controllata
  • Resistenti a temperature fino a +60°C (fino a +80°C per tempi brevi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5, 1.5, 3, 10 L
Dimensioni (L x P x A) 180 x 230 x 42, 250 x 310 x 65, 310 x 370 x 75, 420 x 520 x 120 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 42, 65, 75, 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180, 250, 310, 420 mm
Materiale Polipropilene
Tipo Set di vassoi da laboratorio
Larghezza (sistema metrico) 230, 310, 370, 520 mm
Include Set of 4 Nested Trays
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in., 16.53 in., 7.08 in., 9.84 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.65 in., 2.55 in., 2.95 in., 4.72 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in., 14.56 in., 20.47 in., 9.05 in.