Learn More
Gilac™ Spill Tray
Codice prodotto. 17978411
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
8 L
10 L
12 L
15 L
25 L
Colore:
Gray
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
17978411 5 L White Pezzo
17968721 8 L White Pezzo
17948471 10 L White Pezzo
17968621 12 L Gray Pezzo
17938711 15 L Gray Pezzo
17998581 25 L Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17978411 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G1543213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.82€
    6.89€ / pezzi 1
    Risparmia 2.93€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
  • Allows you to store your small containers in a confined space.
  • Rounded corners for easier cleaning.
  • Machine washable.
  • Other colors available on request.
  • To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
    • 100% of the capacity of the largest container,
    • 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Colore White
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 437 mm
Materiale HDPE
Tipo Utility Tray
Larghezza (sistema metrico) 285 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.