Learn More
Gilac™ Spill Tray
Codice prodotto. 17998581
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
8 L
10 L
12 L
15 L
25 L
Colore:
Gray
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
17998581 25 L Gray Pezzo
17978411 5 L White Pezzo
17968721 8 L White Pezzo
17948471 10 L White Pezzo
17968621 12 L Gray Pezzo
17938711 15 L Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17998581 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G1197773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.04€
    23.15€ / pezzi 1
    Risparmia 11.89€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
  • Allows you to store your small containers in a confined space.
  • Rounded corners for easier cleaning.
  • Machine washable.
  • Other colors available on request.
  • To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
    • 100% of the capacity of the largest container,
    • 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 L
Dimensioni (L x P x A) 600 x 400 x 165 mm
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Materiale HDPE
Tipo Utility Tray
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Capacità (sistema imperiale) 3.2 gal.