Learn More
Cytiva Spin Adapters for Gravity Columns
Codice prodotto. 11797819 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di colonna:
For PD MidiTrap G-25 Column
For PD MiniTrap G-25 Column
For PD-10 Desalting Column
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di colonna Dimensione della confezione
11797819 For PD MiniTrap G-25 Column pezzi 10
11717829 For PD-10 Desalting Column pezzi 10
11707829 For PD MidiTrap G-25 Column pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11797819 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28923243
Spedizione stimata: 20-11-2026
Anelli in polipropilene progettati per colonne a flusso di gravità con protocollo di centrifugazione
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
Materiale Polipropilene
Quantità Confezione da 10
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia pratica e veloce con notevole riproducibilità con resa elevata mediante l'elaborazione di più campioni in colonne PD MiniTrap G-25 per centrifugazione
Tipo Adattatore MiniSpin
Tipo di colonna For PD MiniTrap G-25 Column