Learn More
Corning™ Concentratori Spin-X™ UF
Codice prodotto. 11393795 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Quantità:
12/Pk.
25/Pk.
Confezione da 12
Volume (sistema metrico):
500 μL
6 mL
20 ml
Area di filtraggio:
0.5 cm2
2.5 cm2
6 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 25
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità Volume (sistema metrico) Area di filtraggio Dimensione della confezione
11393795 10 kDa Confezione da 12 20 ml 6 cm2 pezzi 12
11383785 5 kDa 25/Pk. 500 μL 0.5 cm2 pezzi 25
11303795 30 kDa 25/Pk. 500 μL 0.5 cm2 pezzi 25
11393785 10 kDa 25/Pk. 500 μL 0.5 cm2 pezzi 25
11313795 50 kDa 25/Pk. 500 μL 0.5 cm2 pezzi 25
11373795 100 kDa 25/Pk. 6 mL 2.5 cm2 pezzi 25
11333795 5 kDa 25/Pk. 6 mL 2.5 cm2 pezzi 25
11343795 10 kDa 25/Pk. 6 mL 2.5 cm2 pezzi 25
11323795 100 kDa 25/Pk. 500 μL 0.5 cm2 pezzi 25
11363795 50 kDa 25/Pk. 6 mL 2.5 cm2 pezzi 25
11353795 30 kDa 25/Pk. 6 mL 2.5 cm2 pezzi 25
11383795 5 kDa 12/Pk. 20 ml 6 cm2 pezzi 12
11303805 30 kDa 12/Pk. 20 ml 6 cm2 pezzi 12
11323805 100 kDa 12/Pk. 20 ml 6 cm2 pezzi 12
11313805 50 kDa 12/Pk. 20 ml 6 cm2 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 11393795 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.08€
    150.64€ / pezzi 12
    Risparmia 17.44€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disposable, single use only ultrafiltration devices with polyethersulfone membranes (PES) for the centrifugal concentration and/or purification of biological fluids and aqueous solutions
Spin-X UF centrifugal concentrators offer a simple, one step procedure for concentrating or desalting proteins and other biomolecules with 90% or better recovery.
  • The vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides fast, high speed concen­trat­ing, even with particle laden solutions.
  • Low binding polyethersulfone (PES) membranes are available with five molecular weight cut-offs (MWCO): 5,000, 10,000, 30,000, 50,000, and 100,000 to meet all of your concentrating needs. Choose an MWCO half to a third smaller than the protein to be concentrated.
  • The MWCO and graduations are printed on the side of the concentrator tube to avoid mix-ups.
  • Spin-X UF 6 and 20 concentrators can be used with either swinging bucket or fixed angle rotors. Spin-X UF 500 con­centrators require fixed angle rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Material Polipropilene
Colore Bianco
Tipo di filtro Centrifuga
Materiale PES
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 10 kDa
Area di filtraggio 6 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Concentrazione, desalinizzazione di proteine, enzimi, anticorpi monoclonali, immunoglobuline, rimozione di aminoacidi e nucleotidi marcati, preparazione di campioni per HPLC, deproteinizzazione dei campioni, recupero delle biomolecole dai surnatanti delle colture cellulari, lisati
Quantità Confezione da 12
Tipo Concentratore per ultrafiltrazione
Volume (sistema imperiale) di lavorazione 0.47 oz.
Volume (sistema metrico) 20 ml
Volume (sistema metrico) di lavorazione 14 ml
Altezza (sistema imperiale) 4.56 in.
Altezza (sistema metrico) 11.6 cm
Diametro (sistema imperiale) 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) 3 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotori con bascule oscillanti o ad angolo fisso