Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit
Codice prodotto. 17702448 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Preps
Dimensione della confezione:
50 sets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17702448 50 Preps 50 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17702448 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116544050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00€
    651.00€ / 50 sets
    Risparmia 33.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit - Quick and efficient isolation of DNA, RNA and protein from the same sample using spin column technology.
  • SPINeasy DNA/RNA/Protein All-In-One Kit utilizes a convenient workflow and silica-membrane spin-columns to isolate without the use of toxic substances such as phenol and chloroform:
    • DNA
    • RNA
    • Protein components from the same sample.
  • The use of our specially formulated Lysis Buffer R and Lysing Matrix A in combination with FastPrep™ Instruments from MP Biomedicals enables highly efficient lysis of tissue samples within seconds. DNA, RNA and proteins are then sequentially purified from the same lysate. Briefly, DNA is adsorbed onto the first spin column, while the flow-through is collected and used for RNA purification. The second spin column captures RNA and the flow-through from this step is used for protein extraction. DNA and RNA are bound on the first and second columns, respectively, and then washed and eluted. In the final extraction, proteins are:
    • Precipitated out of solution
    • Pelleted down by centrifugation
    • Washed and resuspended.
  • Each molecular component is then immediately available for their respective downstream applications.
  • Specifica
    Formato Kit
    Bilancia Mini
    Tipo di campione Human, Mouse, Rat
    Sequencing Type DNA and RNA Sequencing
    Quantità 50 Preps
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit, 50 preps
    Avvertenza
    • Pericolo
    Categoria di pericolo
    • Tossicità acuta Categoria 4
    • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
    • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
    • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
    • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
    Indicazioni di pericolo
    • H302-Nocivo se ingerito.
    • H315-Provoca irritazione cutanea.
    • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
    • H319-Provoca grave irritazione oculare.
    • H373-Può provocare danni agli organi.
    Consigli di prudenza
    • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
    • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
    • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
    • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
    • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
    • P405-Conservare sotto chiave.
    • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Zinc Sulfate heptahydrate