Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ PCR Purification and Gel Extraction Kit
Codice prodotto. 17834136 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
50
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
17834136 50 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17834136 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116538050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    151.20€ / pezzi 50
    Risparmia 7.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Spin column kit for quick and convenient DNA clean up from PCR and other enzymatic reactions. Isolate and purify DNA fragments from agarose gels using spin column technology. Purified DNA, free of primers, enzymes, nucleotides, agarose, etc., is ready for downstream molecular biology applications.
  • The SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit is a silica -membrane spin column kit that enables quick and convenient DNA clean up from various enzymatic reactions, such as PCR and restriction digestion, as well as isolation and purification of DNA fragments from agarose gels.
  • Up to 23 µg of DNA of molecular weight ranging from 100 bp to 20 kb can be purified through a quick and simple process from most grades of agarose gels with expected recovery of 85%.
  • Purified DNA is immediately ready for routine molecular biology applications.
Specifica
Content And Storage Store at Room Temperature, Dry Environment
Include 50 mL Binding Buffer PG, 6 mL Wash Buffer PG, 10 mL Elution Buffer PG, 50 x Column PG with collection tubes
N. di reazioni 50
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit, 50 preps
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.