Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy RNA Kit for Bacteria
Codice prodotto. 17782438 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Preps
Dimensione della confezione:
50 sets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17782438 50 Preps 50 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17782438 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116541050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    517.65€ / 50 sets
    Risparmia 26.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
SPINeasy RNA Kit for Bacteria - Quick and convenient purification of total RNA from gram-positive and gram-negative bacteria using spin column technology.
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria is a silica-membrane spin-column kit that enables quick and convenient purification of total RNA from gram-positive and gram-negative bacteria. Included in the kit is our specially formulated RNASS solution that stabilizes and protects RNA in bacteria samples.
  • The use of Lysis Buffer R and Lysing Matrix B in combination with FastPrep™ instruments from MP Biomedicals enables highly efficient lysis of bacterial samples within seconds.
  • With a simple workflow, the kit allows multiple samples to be processed:
    • Simultaneously
    • Without the use of toxic substances such as phenol and chloroform.
  • Total RNA of high quality and integrity can be purified typically:
    • Within 40 minutes
    • Is immediately available for RT-PCR and other downstream applications.
Specifica
Buffer Lysis Buffer
Isolation Technology Silica Spin Column
Purification Time 40 min.
Specie E. coli
Tipo di campione Bacteria
Quantità 50 Preps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria (With Lysing Matrix)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulphate Monohydrate, CalciumChloride, GuanidineHydrochloride