Descrizione
- SPINeasy RNA Kit for Tissue is a silica-membrane spin-column kit that enables quick and convenient purification of total RNA from:
- Various animal tissues
- Plant tissues
- Tissue cultures.
- The use of our specially formulated Lysis Buffer R and Lysing Matrix A in combination with FastPrep™ instruments from MP Biomedicals enables highly efficient lysis of tissue samples within seconds. With a simple workflow, the kit allows multiple samples to be processed:
- Simultaneously
- Without the use of toxic substances such as phenol and chloroform.
- Purified RNA is of high quality and integrity and immediately ready for RT-PCR and other downstream applications.
Specifica
Specifica
| Buffer | Lysis Buffer |
| Isolation Technology | Silica Spin Column |
| Purification Time | 40 min. |
| Specie | Human, Mouse, Rat |
| Tipo di campione | Tissue |
| Quantità | 50 Preps |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- SPINeasy RNA Kit for Tissue
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Guanidine Hydrochloride