missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPINK7 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18695925 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18695925 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18695925 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP241141B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Chicken Polyclonal Antibody

SPINK7 Polyclonal antibody specifically detects SPINK7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene SPINK7
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene ECG2MGC133106, ECRG2, ECRG-2, esophagus cancer related gene 2, Esophagus cancer-related gene 2 protein, esophagus cancer-related gene-2, MGC133105, serine peptidase inhibitor, Kazal type 7 (putative), serine protease inhibitor Kazal-type 7
Specie ospite Chicken
Immunogeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ECRG2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ECRG2. Amino Acid Squence: TESLKSNGRVQFLHD
Metodo di purificazione Peptide affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84651
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgY
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.