Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
83.74€ - 172.78€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11556804
|
Lenz Laborglasintrumente
05233211 |
160 mm |
83.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10624915
|
Lenz Laborglasintrumente
05233414 |
400 mm |
165.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11586804
|
Lenz Laborglasintrumente
05233514 |
500 mm |
172.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Spiral condensers for cooling condensates
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
GL 14 threads and two threaded plastic olives |