Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with Glass Olives
Descrizione
- Spiral condensers for cooling condensates
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 29/32 |