Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with Glass Olives
Codice prodotto. 10737331
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10737331 500 mm Pezzo
10601902 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10737331 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05233504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    142.58€ / pezzi 1
    Risparmia 51.42€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiral condensers for cooling condensates
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32