Learn More
R&D Systems™ Spironolactone
Codice prodotto. 18742544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742544 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742544 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2968/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Mineralocorticoid receptor antagonist
Competitive mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist that exhibits antihypertensive activity in vivo. Also displays antiandrogen activity and inhibits steroid hormone biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Spironolactone
CAS 52-01-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C24H32O4S
Peso formulazione 416.57
Purezza >98%
Peso molecolare 416.576