Learn More
Spironolactone, MedChemExpress
Descrizione
Spironolactone (SC9420) is an orally active aldosterone mineralocorticoid receptor antagonist with an IC50 of 24 nM. Spironolactone is also a potent antagonist of androgen receptor with an IC50 of 77 nM. Spironolactone promotes autophagy in podocytes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Spironolactone |
| CAS | 52-01-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H32O4S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | SC9420 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)CC[C@@]1([H])[C@@]([C@@H](CC4=CC5=O)SC(C)=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])CC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.57 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only