Learn More
Spirotetramat-keto-hydroxy (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30011660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011660 50 mg 50mg
30004507 10 mg 10mg
30006679 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011660 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68331550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1172134-11-0
Formula molecolare C18 H23 N O4
Molecular Weight (g/mol) 317.38
Sinonimo 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione, Spirotetramat-keto-hydroxy
IUPAC Name 3-(2,5-dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
Specifica
Materiale o nome chimico Spirotetramat-keto-hydroxy
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Peso formulazione 317.1627
Percent Purity >95%