Learn More
Spirotetramat Metabolite BYI08330-mono-hydroxy, TRC
Codice prodotto. 30135061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135061 50 mg 50mg
17943735 5 mg 5mg
17951795 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68331050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1172134-12-1
Formula molecolare C18 H25 N O3
Molecular Weight (g/mol) 303.4
Sinonimo stereoisomer of 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, Spirotetramat-mono-hydroxy
IUPAC Name 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
Specifica
Materiale o nome chimico Spirotetramat-mono-hydroxy
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Peso formulazione 303.1834
Percent Purity >95%