Descrizione
- Serum Bottles hold small samples for batch drying on a tray
- They may also be connected to valve ports on drying chambers and manifolds
- Split stoppers sold separately for easy sealing
Specifica
Specifica
| Descrizione | Split stopper |
| Diametro (sistema metrico) spina | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Drying small samples |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 mL and 3 mL Serum Bottles |
| Quantità | 100Pack |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Serum Bottle Stopper |
| Forma | Flat Grip, Split Stem |