Learn More
Nabertherm Split Type Vertical Tube Furnace RSV 1100 Series with P470 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes (e.g. working tubes made of different materials).
6007.80€ - 10791.60€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) Up to 1100°C
Controllo della temperatura P470
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15938410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI251P2AN3
50 mm 250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15918420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI381P2AN3
80 mm 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15938430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI481P2AN3
80 mm 750 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15978410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI321P2AN3
120 mm 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15958420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI421P2AN3
120 mm 750 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15978430
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI521P2AN3
120 mm 1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15998420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI471P2AN3
170 mm 750 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15918440
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
RI571P2AN3
170 mm 1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1100 °C
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Type N thermocouple
  • Frame for vertical operation
  • Split-type design for simple insertion of the working tube
  • Working tube made of material C 530 includes fiber plugs for operation under air in scope of delivery
  • Heating elements on support tubes provide for free radiation
  • RSV: switchgear and control unit separate from furnace in own wall or standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
Up to 1100°C
P470