Learn More
Trajan™ CTC PAL Fixed Needle Syringe
Borosilicate glass barrel and stainless steel needles provide strength and inertness. Backing provides quick and accurate volume assessment.
83.70€ - 382.00€
Specifica
Product Type | Siringa per autocampionatore |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 10 μl |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12957506
|
Trajan™
002983 |
0.72 mm | 22 G |
83.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12694915
|
Trajan™
002971 |
0.63 mm | calibro 23 |
382.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
-
Specifica
Siringa per autocampionatore | |
10 μl |