missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SPOPL Polyclonal Antibody

Descrizione
SPOPL Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Component of a cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complex that mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins, but with relatively low efficiency. Cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3- RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complexes containing homodimeric SPOPL or the heterodimer formed by SPOP and SPOPL are less efficient than ubiquitin ligase complexes containing only SPOP. May function to down-regulate the activity of cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complexes that contain SPOP.
Specifica
Specifica
| Antigene | SPOPL |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 3.95 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gene | SPOPL |
| N. accesso geni | Q6IQ16 |
| Alias gene | BTBD33; HIB homolog 2; roadkill homolog 2; speckle type BTB/POZ protein like; speckle type POZ protein like; speckle-type POZ protein-like; SPOPL |
| Simboli geni | SPOPL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?