Learn More
Steris™ Spor Klenz RTU Euro
Codice prodotto. 15396810
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
850 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15396810 850 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15396810 Fornitore Steris™ N. del fornitore 6525M2EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    215.32€ / pezzi 4
    Risparmia 23.68€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Convenient, ready-to-use cold sterilant specifically formulated for use on hard environmental surfaces. Steris™ Spor Klenz RTU Euro is a stabilized blend of chemicals that provides fast, effective microbial control.
  • Fast, effective microbial control against bacteria, fungi, viruses, and bacteria spores proven using AOAC and EN protocols.
  • Suitable for use as a sterilant, sporicide, disinfectant or sanitizer.
  • Filtered to 0.22 micron.
  • Suitable for steriizing and disinfecting hard surfaces.
  • Suitable for use in pharmaceutical, medical device, biotech, and cosmetic manufacturing facilities.
  • All active ingredients are notified according to the European Union Biocidal Products Directive (BPD).
  • Low toxicity profile.
  • Requires no mixing or activation and is reusable for up to 14 days.
  • Each lot is fully traceable and documented by a Certificate of Analysis including filtration and USP sterility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sporicide/Disinfectant
Da utilizzare con (applicazione) Microbial control against bacteria, fungi, viruses, and bacteria spores proven using AOAC and EN protocols.
Quantità 4/Cs.
Volume (sistema metrico) 850 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spor-Klenz Ready to Use Sporicide/Disinfectant
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide