Learn More
Uvex Sport Blue PU 65990 Low Shoe - Width 14
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
125.00€
Specifica
Colore Blue
Materiale Textile
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17223051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599035
35 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17233051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599036
36 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17243051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599037
37 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17253051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599038
38 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17263051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599039
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17273051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599040
40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17283051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599041
41 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17293051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599042
42 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17203061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599043
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17213061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599044
44 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17223061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599045
45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17233061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599046
46 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17243061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599047
47 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17253061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599048
48 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17263061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599049
49 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17273061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599050
50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17283061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599051
51 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17293061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6599052
52 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Uvex 1 Sport Shoe 6599.0 S1 SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6599.0
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 43
Specifica
Specifica
Blue
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Textile
Composite
EN ISO 20345:2011
Wide width
Yes
S1