Descrizione
- Gli uvex sportstyle convincono su tutta la linea per il loro design sportivo e accattivante.
- La combinazione di morbida imbottitura sia sulla parte anteriore sia sulle estremità delle stanghette consente una tenuta comoda e sicura.
- Il loro peso ridotto e il design ergonomico offrono il massimo comfort anche in caso di utilizzi prolungati.
- Non ci si accorge quindi di indossare occhiali di protezione, ma si è comunque protetti in modo ottimale.
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Uncoated |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Safety Glasses |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate (Lightweight) |
| Materiale del telaio | Polycarbonate, PET |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |