Learn More
BRAND™ Spotting Tile
Codice prodotto. 10223731 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
130 x 100 x 6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10223731 130 x 100 x 6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10223731 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 473500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    102.55€ / pezzi 1
    Risparmia 12.45€
    10% Sconto
In stock
12 polished cavities
  • Soda-lime glass
  • 12 polished cavities 20 - 22 mm diameter, depth 2 mm, capacity approx. 0.2 mL
  • Ground rectangular edges
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo Spotting Tile
    Materiale Soda Lime Glass
    N. per confezione 1
    Dimensioni (L x P x A) 130 x 100 x 6 mm