Learn More
Kartell™ Spray Bottle
Codice prodotto. 10579662
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10579662 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10579662 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0032700
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dispense and spray fluids efficiently. Kartell™ Spray Bottle is ideal for dispensing a wide range of fluids including cleaners, cosmetics, and chemical specialties. The bottle features an atomizer with an adjustment jet.
  • Atomizers with adjustment
  • HDPE
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico) 90mm
Diametro (sistema metrico) interno 22.5 mm
Materiale Plastic
Materiale rivestimento interno HDPE
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Image is exemplary - spray head might look differently