Learn More
Edulab Estensione a molla, acciaio, diametro 15 mm, lunghezza 55 mm (confezione da 200)
Codice prodotto. 30280265
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Replacement Spring
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280265 Replacement Spring pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280265 Fornitore Edulab N. del fornitore VTN12302388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30€
    67.21€ / pezzi 200
    Risparmia 2.09€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Molla in acciaio a spirale con estremità a doppio anello. Lunghezza da un'estremità all'altra 50 mm (1,96 in.). Lunghezza piegata senza anelli 24 mm (0,94 in.). Diametro esterno della molla 15 mm (0,59 in.).
  • Molla elicoidale in acciaio con estremità a doppio anello
  • Lunghezza totale da un'estremità all'altra: 50 mm (1,96 in.)
  • Lunghezza della molla piegata senza anelli: 24 mm (0,94 in.). Diametro esterno della molla: 15 mm (0,59 in.)
  • La molla si allunga fino a circa 200-230 mm (circa 8-9 pollici) e ritorna alla sua lunghezza normale senza deformarsi
  • Strumento perfetto per studiare il moto della massa su una molla, la legge di Hooke, l'energia potenziale, ecc. Fornisce un metodo visivamente e cinestesicamente efficace per studiare la fisica delle molle.
  • Molla singola
Specifica
Product Type Replacement Spring