Learn More
De Buyer™ Pinze a molla
Codice prodotto. 11927854
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11927854 400 mm Pezzo
11997844 240 mm Pezzo
11907854 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11927854 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 4788.40N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    9.70€ / pezzi 1
    Risparmia 14.90€
    60% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Grip, move and transfer food using the stainless steel De Buyer™ Spring Tongs
  • For general purpose food handling needs
  • Clamp INOX
  • Stainless Steel
  • Three lengths
Specifica
Product Type Morsa Inox
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Quantità Ciascuno