Learn More
Brady™ Spunbound/Meltblown Bonded Pad
Codice prodotto. 10555685 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
20.341 gal.
Dimensione della confezione:
1 confezione
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10555685 20.341 gal. 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10555685 Fornitore Brady™ N. del fornitore 813843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.50€
    173.18€ / 1 confezioni
    Risparmia 34.32€
    16% Sconto
In stock
This Spunbound/Meltblown Bonded Pad is a 2-ply, green, medium weight, bonded chemical sorbent pad that absorbs chemicals and hazardous liquids. One sided spunbound gives extra strength as well as less lint. Does not degrade or cause a dangerous chemical reaction with the absorbed liquid.
  • Green color alerts workers that the product is being used for hazardous liquids.
  • Green color also allows the user to identify and separate hazardous waste for disposal, resulting in lower disposal costs.
  • Perforated for more flexibility - use only what you need and minimize waste.
  • Perfect to clean up chemical spills or for use in laboratories.
Specifica
Colore Green
Descrizione PAD, Medium Weight, Bonded 30 cm x 30 cm, 50 Pads/Bag, 4 Bags/Disp. Box
Capacità (sistema imperiale) 20.341 gal.
Capacità (sistema metrico) 80 L
Tipo Chemical Sorbent
Formato Absorbent Pad
Da utilizzare con (applicazione) Beverage processing, Chemical, Food processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil & gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse & logistics
Da utilizzare con (apparecchiatura) Overspray, leaks, drips, in drum and liquid storage areas, workstations and laboratories.
Modello Low-linting
Quantità confezione 200 Pk.
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.811 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Peso (sistema metrico) 6.3 kg
Alternate Part Number UN1212-E