Learn More
Squalamine lactate, MedChemExpress
Descrizione
Squalamine lactate is an aminosterol compound discovered in the tissues of the dogfish shark, with antimicrobial activity, and used for the treatment of neovascular age-related macular degeneration.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Squalamine lactate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 320725-47-1 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C37H71N3O8S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | MSI-1256F |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 36.66 mg/mL (51.06 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only