Learn More
Squalane, Tech. 90% (Vegetable Squalane), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11449056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449056 500 g 500g
11439056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11449056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17931.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Squalane influence on the vital pathway that transforms glucose into cholesterol may be pivotal. It regulates or controls the rate of synthesis of the enzyme HMG Co-A reductase, and may contribute to effective treatments for cancer and heart disease. It plays an important role as a terminator in the biomembrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-01-3
Formula molecolare C30H62
Molecular Weight (g/mol) 422.826
Numero MDL MFCD00008953
InChI Key PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC Name 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Squalane
Punto di fusione -38°C
Densità 0.81
Punti di ebollizione 210°C to 215°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 218°C (424°F)
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 500 g
Beilstein 776019
Indice di Merck 14,8767
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 422.83
Percent Purity 90%